Merck
SAB1410841
Sigma-Aldrich
Anti-ATP1B3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ATPB-3, CD298, FLJ29027
Größe auswählen
100 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 31.5 kDa
Speziesreaktivität
human, rat
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ATP1B3(483)
Allgemeine Beschreibung
ATPase Na+/K+ transporting subunit Β 3 (ATP1B3) is a 43kDa protein, encoded by the gene mapped to human chromosome 3q23. The encoded protein is a member of subfamily of Na+/K+ -ATPases.
Immunogen
ATP1B3 (NP_001670.1, 1 a.a. ~ 279 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTKNEKKSLNQSLAEWKLFIYNPTTGEFLGRTAKSWGLILLFYLVFYGFLAALFSFTMWVMLQTLNDEVPKYRDQIPSPGLMVFPKPVTALEYTFSRSDPTSYAGYIEDLKKFLKPYTLEEQKNLTVCPDGALFEQKGPVYVACQFPISLLQACSGMNDPDFGYSQGNPCILVKMNRIIGLKPEGVPRIDCVSKNEDIPNVAVYPHNGMIDLKYFPYYGKKLHVGYLQPLVAVQVSFAPNNTGKEVTVECKIDGSANLKSQDDRDKFLGRVMFKITARA
Biochem./physiol. Wirkung
ATPase Na+/K+ transporting subunit Β 3 (ATP1B3) suppress enterovirus 71 (EV71) replication by elevating the production of type-I interferons, which might act as a potential target in treatment of EV71 infection. The encoded protein is also involved in the regulation of the immune response. Experimental study suggest that ATP1B3 can control restriction of HIV-1 production and nuclear factor Κ B (NF-ΚB) activation in a bone marrow stromal cell antigen 2 (BST-2) dependent manner. Elevated expression of ATP1B3 has been observed in colon and lung cancer.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Identification and characterization of angiogenesis targets through proteomic profiling of endothelial cells in human cancer tissues.
Mesri M
PLoS ONE, 8 (2013)
Genetic markers associated with early cancer-specific mortality following prostatectomy.
Liu W
Cancer, 119, 2405-2412 (2013)
ATP1B3: a virus-induced host factor against EV71 replication by up-regulating the production of type-I interferons.
Lu Y
Virology, 496, 28-34 (2016)