Merck
SAB1410718
Sigma-Aldrich
Anti-INPP5B antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
5PTase, MGC65156, MGC71303
Größe auswählen
100 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 85 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... INPP5B(3633)
Allgemeine Beschreibung
Cellular calcium signaling is controlled by the production of inositol phosphates (IPs) by phospholipase C in response to extracellular signals. The IP signaling molecules are inactivated by a family of inositol polyphosphate-5-phosphatases (5-phosphatases). This gene encodes the type II 5-phosphatase. The protein is localized to the cytosol and mitochondria, and associates with membranes through an isoprenyl modification near the C-terminus. Several alternatively spliced transcript variants of this gene have been described, but the full-length nature of some of these variants has not been determined. (provided by RefSeq)
Immunogen
INPP5B (AAH58932.1, 1 a.a. ~ 748 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDQSVAIQETLAEGEYCVIAVQGVLCEGDSRQSRLLGLVRYRLEHGGQEHALFLYTHRRMAITGDDVSLDQIVPVSRDFTLEEVSPDGELYILGSDVTVQLDTAELSLVFQLPFGSQTRMFLHEVARACPGFDSATRDPEFLWLSRYRCAELELEMPTPRGCNSALVTWPGYATIGGGGSNFDGLRPNGKGVPMDQSSRGQDKPESLQPRQNKSKSEITDMVRSSTITVSDKAHILSMQKFGLRDTIVKSHLLQKEEDYTYIQNFRFFAGTYNVNGQSPKECLRLWLSNGIQAPDVYCVGFQELDLSKEAFFFHDTPKEEEWFKAVSEGLHPDAKYAKVKLIRLVGIMLLLYVKQEHAAYISEVEAETVGTGIMGRMGNKGGVAIRFQFHNTSICVVNSHLAAHIEEYERRNQDYKDICSRMQFCQPDPSLPPLTISNHDVILWLGDLNYRIEELDVEKVKKLIEEKDFQMLYAYDQLKIQVAAKTVFEGFTEGELTFQPTYKYDTGSDDWDTSEKCRAPAWCDRILWKGKNITQLSYQSHMALKTSDHKPVSSVFDIGVRVVNDELYRKTLEEIVRSLDKMENANIPSVSLSKREFCFQNVKYMQLKVESFTIHNGQVPCHFEFINKPDEESYCKQWLNANPSRGFLLPDSDVEIDLELFVNKTTATKLNSGEDKIEDILVLHLDRGKDYFLSVSGNYLPSCFGSPIHTLCYMREPILDLPLETISELLAYLAAYCFETQLVTKSLI
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)