Merck
SAB1410676
Sigma-Aldrich
Anti-ICA1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ICA69, ICAp69
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 54.6 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ICA1(3382)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a protein with an arfaptin homology domain that is found both in the cytosol and as membrane-bound form on the Golgi complex and immature secretory granules. This protein is believed to be an autoantigen in insulin-dependent diabetes mellitus and primary Sjogren′s syndrome. Alternatively spliced variants which encode different protein isoforms have been described; however, not all variants have been fully characterized. (provided by RefSeq)
Immunogen
ICA1 (AAH08640.1, 1 a.a. ~ 482 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSGHKCYPWDLQDRYAQDKSVVNKMQQKYWETKQAFIKATGKKEDEHVVASDADLDAKLELFHSIQRTCLDLSKAIVLYQKRICFLSQEENELGKFLRSQGFQDKTRAGKMMQATGKALCFSSQQRLALRNPLCRFHQEVETFRHRAISDTWLTVNRMEQCRTEYRGALLWMKDVSQELDPDLYKQMEKFRKVQTQVRLAKKNFDKLKMDVCQKVDLLGASRCNLLSHMLATYQTTLLHFWEKTSHTMAAIHESFKGYQPYEFTTLKSLQDPMKKLVEKEEKKKINQQESTDAAVQEPSQLISLEEENQRKESSSFKTEDGKSILSALDKGSTHTACSGPIDELLDMKSEEGACLGPVAGTPEPEGADKDDLLLLSEIFNASSLEEGEFSKEWAAVFGDGQVKEPVPTMALGEPDPKAQTGSGFLPSQLLDQNMKDLQASLQEPAKAASDLTAWFSLFADLDPLSNPDAVGKTDKEHELLNA
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)