Merck
SAB1410590
Sigma-Aldrich
Anti-GSTZ1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
GSTZ1-1, MAAI, MAI, MGC2029
Größe auswählen
100 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 24.1 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GSTZ1(2954)
Allgemeine Beschreibung
This gene is a member of the glutathione S-transferase (GSTs) super-family which encodes multifunctional enzymes important in the detoxification of electrophilic molecules, including carcinogens, mutagens, and several therapeutic drugs, by conjugation with glutathione. This enzyme also plays a significant role in the catabolism of phenylalanine and tyrosine. Thus defects in this enzyme may lead to severe metabolic disorders including alkaptonuria, phenylketonuria and tyrosinaemia. Several transcript variants of this gene encode multiple protein isoforms. (provided by RefSeq)
Immunogen
GSTZ1 (NP_665877.1, 1 a.a. ~ 216 a.a) full-length human protein.
Sequence
MQAGKPILYSYFRSSCSWRVRIALALKGIDYETVPINLIKDGGQQFSKDFQALNPMKQVPTLKIDGITIHQSLAIIEYLEEMRPTPRLLPQDPKKRASVRMISDLIAGGIQPLQNLSVLKQVGEEMQLTWAQNAITCGFNALEQILQSTAGIYCVGDEVTMADLCLVPQVANAERFKVDLTPYPTISSINKRLLVLEAFQVSHPCRQPDTPTELRA
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)