Merck
SAB1410583
Sigma-Aldrich
Anti-SLC25A6 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
AAC3, ANT3, ANT3Y, MGC17525
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Konjugat:
unconjugated
application:
WB
Klon:
polyclonal
Speziesreaktivität:
human, mouse
citations:
Methode(n):
western blot: 1 μg/mL
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 32.9 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC25A6(293)
Allgemeine Beschreibung
This gene is a member of the mitochondrial carrier subfamily of solute carrier protein genes. The product of this gene functions as a gated pore that translocates ADP from the mitochondrial matrix into the cytoplasm. The protein is implicated in the function of the permability transition pore complex (PTPC), which regulates the release of mitochondrial products that induce apoptosis. The human genome contains several non-transcribed pseudogenes of this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
SLC25A6 (AAH14775.1, 1 a.a. ~ 298 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTEQAISFAKDFLAGGIAAAISKTAVAPIERVKLLLQVQHASKQIAADKQYKGIVDCIVRIPKEQGVLSFWRGNLANVIRYFPTQALNFAFKDKYKQIFLGGVDKHTQFWRYFAGNLASGGAAGATSLCFVYPLDFARTRLAADVGKSGTEREFRGLGDCLVKITKSDGIRGLYQGFSVSVQGIIIYRAAYFGVYDTAKGMLPDPKNTHIVVSWMIAQTVTAVAGVVSYPFDTVRRRMMMQFGRKGADIMYTGTVDCWRKIFRDEGGKAFFKGAWSNVLRGMGGAFVLVLYDELKKVI
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)