Merck
SAB1410541
Sigma-Aldrich
Anti-DHDH antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
HUM2DD
Größe auswählen
100 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 36.4 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DHDH(27294)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes an enzyme that belongs to the family of dihydrodiol dehydrogenases, which exist in multiple forms in mammalian tissues and are involved in the metabolism of xenobiotics and sugars. These enzymes catalyze the NADP1-linked oxidation of transdihydrodiols of aromatic hydrocarbons to corresponding catechols. This enzyme is a dimeric dihydrodiol dehydrogenase, and it differs from monomeric dihydrodiol dehydrogenases in its high substrate specificity for trans-dihydrodiols of aromatic hydrocarbons in the oxidative direction. (provided by RefSeq)
Immunogen
DHDH (NP_055290.1, 1 a.a. ~ 334 a.a) full-length human protein.
Sequence
MALRWGIVSVGLISSDFTAVLQTLPRSEHQVVAVAARDLSRAKEFAQKHDIPKAYGSYEELAKDPSVEVAYIGTQHPQHKAAVMLCLAAGKAVLCEKPTGVNAAEVREMVAEARSRALFLMEAIWTRFFPASEALRSVLAQGTLGDLRVARAEFGKNLIHVPRAVDRAQAGGALLDIGIYCVQFTSMVFGGQKPEKISVVGRRHETGVDDTVTVLLQYPGEVHGSFTCSITVQLSNTASVSGTKGMVQLLNPCWCPTELVVKGEHKEFPLPPVPKDCNFDNGAGMSYEAKHVWECLRKGMKESPVIPLSESELLADILEEVRKAIGVTFPQDKR
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)