Merck
SAB1410483
Sigma-Aldrich
Anti-RCHY1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ARNIP, CHIMP, DKFZp586C1620, PIRH2, PRO1996, RNF199, ZNF363, hARNIP
Größe auswählen
100 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 29 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RCHY1(25898)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene has ubiquitin-protein ligase activity. This protein binds with p53 and promotes the ubiquitin-mediated proteosomal degradation of p53. This gene is oncogenic because loss of p53 function contributes directly to malignant tumor development. Transcription of this gene is regulated by p53. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. (provided by RefSeq)
Immunogen
RCHY1 (NP_001009922.1, 1 a.a. ~ 252 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAATAREDGASGQERGQRGCEHYDRGCLLKAPCCDKLYTCRLCHDNNEDHQLDRFKVKEVQCINCEKIQHAQQTCEECSTLFGEYYCDICHLFDKDKKQYHCENCGICRIGPKEDFFHCLKCNLCLAMNLQGRHKCIENVSRQNCPICLEDIHTSRVVAHVLPCGHLLHRGYRCPLCMHSALDMTRYWRQLDDEVAQTPMPSEYQNMTVDILCNDCNGRSTVQFHILGMKCKICESYNTAQAGGRRISLDQQ
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)