Merck
SAB1410339
Sigma-Aldrich
Anti-EPB41L1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
4.1N, DKFZp686H17242, KIAA0338, MGC11072
Größe auswählen
100 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 87.6 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EPB41L1(2036)
Allgemeine Beschreibung
Erythrocyte membrane protein band 4.1 (EPB41) is a multifunctional protein that mediates interactions between the erythrocyte cytoskeleton and the overlying plasma membrane. The protein encoded by this gene is a neuronally-enriched protein that is structurally similar to EPB41. The encoded protein binds and stabilizes D2 and D3 dopamine receptors at the neuronal plasma membrane. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene, but the full-length nature of only two of them has been determined. (provided by RefSeq)
Immunogen
EPB41L1 (NP_818932.1, 1 a.a. ~ 779 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEEKDYSEADGLSERTTPSKAQKSPQKIAKKYKSAICRVTLLDASEYECEVEKHGRGQVLFDLVCEHLNLLEKDYFGLTFCDADSQKNWLDPSKEIKKQIRSSPWNFAFTVKFYPPDPAQLTEDITRYYLCLQLRADIITGRLPCSFVTHALLGSYAVQAELGDYDAEEHVGNYVSELRFAPNQTRELEERIMELHKTYRGMTPGEAEIHFLENAKKLSMYGVDLHHAKDSEGIDIMLGVCANGLLIYRDRLRINRFAWPKILKISYKRSNFYIKIRPGEYEQFESTIGFKLPNHRSAKRLWKVCIEHHTFFRLVSPEPPPKGFLVMGSKFRYSGRTQAQTRQASALIDRPAPFFERSSSKRYTMSRSLDGAEFSRPASVSENHDAGPDGDKRDEDGESGGQRSEAEEGEVRTPTKIKELKFLDKPEDVLLKHQASINELKRTLKEPNSKLIHRDRDWERERRLPSSPASPSPKGTPEKANERAGLREGSEEKVKPPRPRAPESDTGDEDQDQERDTVFLKDNHLAIERKCSSITVSSTSSLEAEVDFTVIGDYHGSAFEDFSRSLPELDRDKSDSDTEGLLFSRDLNKGAPSQDDESGGIEDSPDRGACSTPDMPQFEPVKTETMTVSSLAIRKKIEPEAVLQTRVSAMDNTQENSLKSGKGAAAMIPGPQTVATEIRSLSPIIGKDVLTSTYGATAETLSTSTTTHVTKTVKGGFSETRIEKRIIITGDEDVDQDQALALAIKEAKLQHPDMLVTKAVVYRETDPSPEERDKKPQES
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)