Merck
SAB1410294
Sigma-Aldrich
Anti-DFFB antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CAD, CPAN, DFF-40, DFF2, DFF40
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 39.1 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DFFB(1677)
Allgemeine Beschreibung
Apoptosis is a cell death process that removes toxic and/or useless cells during mammalian development. The apoptotic process is accompanied by shrinkage and fragmentation of the cells and nuclei and degradation of the chromosomal DNA into nucleosomal units. DNA fragmentation factor (DFF) is a heterodimeric protein of 40-kD (DFFB) and 45-kD (DFFA) subunits. DFFA is the substrate for caspase-3 and triggers DNA fragmentation during apoptosis. DFF becomes activated when DFFA is cleaved by caspase-3. The cleaved fragments of DFFA dissociate from DFFB, the active component of DFF. DFFB has been found to trigger both DNA fragmentation and chromatin condensation during apoptosis. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene but the biological validity of these variants has not been determined. (provided by RefSeq)
Immunogen
DFFB (NP_004393.1, 1 a.a. ~ 338 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLQKPKSVKLRALRSPRKFGVAGRSCQEVLRKGCLRFQLPERGSRLCLYEDGTELTEDYFPSVPDNAELVLLTLGQAWQGYVSDIRRFLSAFHEPQVGLIQAAQQLLCDEQAPQRQRLLADLLHNVSQNIAAETRAEDPPWFEGLESRFQSKSGYLRYSCESRIRSYLREVSSYPSTVGAEAQEEFLRVLGSMCQRLRSMQYNGSYFDRGAKGGSRLCTPEGWFSCQGPFDMDSCLSRHSINPYSNRESRILFSTWNLDHIIEKKRTIIPTLVEAIKEQDGREVDWEYFYGLLFTSENLKLVHIVCHKKTTHKLNCDPSRIYKPQTRLKRKQPVRKRQ
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)