Merck
SAB1410074
Sigma-Aldrich
Anti-RASGRP2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CALDAG-GEFI, CDC25L
Größe auswählen
100 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 75.5 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RASGRP2(10235)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene is a brain-enriched nucleotide exchanged factor that contains an N-terminal GEF domain, 2 tandem repeats of EF-hand calcium-binding motifs, and a C-terminal diacylglycerol/phorbol ester-binding domain. This protein can activate small GTPases, including RAS and RAP1/RAS3. The nucleotide exchange activity of this protein can be stimulated by calcium and diacylglycerol. Three alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
RASGRP2 (NP_005816.2, 1 a.a. ~ 671 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGTQRLCGRGTQGWPGSSEQHVQEATSSAGLHSGVDELGVRSEPGGRLPERSLGPAHPAPAAMAGTLDLDKGCTVEELLRGCIEAFDDSGKVRDPQLVRMFLMMHPWYIPSSQLAAKLLHIYQQSRKDNSNSLQVKTCHLVRYWISAFPAEFDLNPELAEQIKELKALLDQEGNRRHSSLIDIDSVPTYKWKRQVTQRNPVGQKKRKMSLLFDHLEPMELAEHLTYLEYRSFCKILFQDYHSFVTHGCTVDNPVLERFISLFNSVSQWVQLMILSKPTAPQRALVITHFVHVAEKLLQLQNFNTLMAVVGGLSHSSISRLKETHSHVSPETIKLWEGLTELVTATGNYGNYRRRLAACVGFRFPILGVHLKDLVALQLALPDWLDPARTRLNGAKMKQLFSILEELAMVTSLRPPVQANPDLLSLLTVSLDQYQTEDELYQLSLQREPRSKSSPTSPTSCTPPPRPPVLEEWTSAAKPKLDQALVVEHIEKMVESVFRNFDVDGDGHISQEEFQIIRGNFPYLSAFGDLDQNQDGCISREEMVSYFLRSSSVLGGRMGFVHNFQESNSLRPVACRHCKALILGIYKQGLKCRACGVNCHKQCKDRLSVECRRRAQSVSLEGSAPSPSPMHSHHHRAFSFSLPRPGRRGSRPPEIREEEVQTVEDGVFDIHL
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)