Merck
SAB1409990
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PTTG1 antibody produced in mouse
clone 3H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
EAP1, HPTTG, MGC126883, MGC138276, PTTG, TUTR1
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3H8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PTTG1(9232)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The encoded protein is a homolog of yeast securin proteins, which prevent separins from promoting sister chromatid separation. It is an anaphase-promoting complex (APC) substrate that associates with a separin until activation of the APC. The gene product has transforming activity in vitro and tumorigenic activity in vivo, and the gene is highly expressed in various tumors. The gene product contains 2 PXXP motifs, which are required for its transforming and tumorigenic activities, as well as for its stimulation of basic fibroblast growth factor expression. It also contains a destruction box (D box) that is required for its degradation by the APC. The acidic C-terminal region of the encoded protein can act as a transactivation domain. The gene product is mainly a cytosolic protein, although it partially localizes in the nucleus. (provided by RefSeq)
Immunogen
PTTG1 (NP_004210, 93 a.a. ~ 113 a.a) synthetic peptide.
Sequence
MTEKTVKAKSSVPASDDAYPE
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)