Merck
SAB1409538
Sigma-Aldrich
Anti-MDM1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ95264
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 80.7 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MDM1(56890)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a nuclear protein similar to the mouse double minute 1 protein. The mouse gene is located in double minute (DM) chromatin particles and is amplified in the mouse transformed 3T3 cell line, and the protein is able to bind to p53. In mouse several transcripts have been described for this gene which result from alternative polyadenylation, splicing and exon usage. (provided by RefSeq)
Immunogen
MDM1 (NP_059136.1, 1 a.a. ~ 714 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPVRFKGLSEYQRNFLWKKSYLSESCNSSVGRKYPWAGLRSDQLGITKEPSFISKRRVPYHDPQISKSLEWNGAISESNVVASPEPEAPETPKSQEAEQKDVIQERVHSLEASRVPKRTRSHSADSRAEGASDVENNEGVTNHTPVNENVELEHSTKVLSENVDNGLDRLLRKKAGLTVVPSYNALRNSEYQRQFVWKTSKETAPAFAANQVFHNKSQFVPPFKGNSVIHETEYKRNFKGLSPVKEPKLRNDLRENRNLETVSPERKSNKIDDRLKLEAEMELKDLHQPKRKLTPWKHQRLGKVNSEYRAKFLSPAQYLYKAGAWTHVKGNMPNQVKELREKAEFYRKRVQGTHFSRDHLNQILSDSNCCWDVSSTTSSEGTVSSNIRALDLAGDPTSHKTLQKCPSTEPEEKGNIVEEQPQKNTTEKLGVSAPTIPVRRRLAWDTENTSEDVQKQPGEKEEEDDNEEEGDRKTGKQAFMGEQEKLDVHEKSKADKMKEGSDSSVSSEKGGRLPTPKLRELGGIQRTHHDLTTPAVGGAVLVSPSKMKPPALEQRKRMTSQDCLETSKNDFTKKESRAVSLLTSPAAGIKTVDPLPLREDSEDNIHKFAEATLPVSKIPKYPTNPPGQLPSPPHVPSYWHPSRRIQGSLRDPEFQHNVGKARMNNLQLPQHEAFNDEDEDRLSEISARSAASSLRAFQTLARAKKRKENFWGKT
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)