Merck
SAB1409517
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-APOM antibody produced in mouse
clone 3C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
G3a, HSPC336, MGC22400, NG20
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3C7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 44 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... APOM(55937)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene is an apolipoprotein and member of the lipocalin protein family. It is found associated with high density lipoproteins and to a lesser extent with low density lipoproteins and triglyceride-rich lipoproteins. The encoded protein is secreted through the plasma membrane but remains membrane-bound, where it is involved in lipid transport. Two transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene, but only one of them has been fully characterized. (provided by RefSeq)
Immunogen
APOM (AAH20683, 23 a.a. ~ 188 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
CPEHSQLTTLGVDGKEFPEVHLGQWYFIAGAAPTKEELATFDPVDNIVFNMAAGSAPMQLHLRATIRMKDGLCVPRKWIYHLTEGSTDLRTEGRPDMKTELFSSSCPGGIMLNETGQGYQRFLLYNRSPHPPEKCVEEFKSLTSCLDSKAFLLTPRNQEACELSNN
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)