Merck
SAB1409458
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ADAMTSL4 antibody produced in mouse
clone 2H7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
TSRC1
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2H7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 71.43 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
This gene is a member of ADAMTS (a disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs)-like gene family and encodes a protein with protein with seven thrombospondin type 1 repeats. The thrombospondin type 1 repeat domain is found in many proteins with diverse biological functions including cellular adhesion, angiogenesis, and patterning of the developing nervous system. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized. (provided by RefSeq)
Immunogen
ADAMTSL4 (AAH27478.2, 1 a.a. ~ 424 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MPAPPHPRTPLGSPAAYWKRVGHSACSASCGKGVWRPIFLCISRESGEELDERSCAAGARPPASPEPCHGTPCPPYWEAGEWTSCSRSCGPGTQHRQLQCRQEFGGGGSSVPPERCGHLPRPNITQSCQLRLCGHWEVGSPWSQCSVRCGRGQRSRQVRCVGNNGDEVSEQECASGPPQPPSREACDMGPCTTAWFHSDWSSKCSAECGTGIQRRSVVCLGSGAALGPGQGEAGAGTGQSCPTGSRPPDMRACSLGPCERTWRWYTGPWGECSSECGSGTQRRDIICVSKLGTEFNVTSPSNCSHLPRPPALQPCQGQACQDRWFSTPWSPCSRSCQGGTQTREVQCLSTNQTLSTRCPPQLRPSRKRPCNSQPCSQRPDDQCKDSSPHCPLVVQARLCVYPYYTATCCRSCAHVLERSPQDPS
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)