SAB1409291
Monoclonal Anti-CUEDC1 antibody produced in mouse
clone 4F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
DKFZp547L163, FLJ20739
Größe auswählen
€ 492,00
Größe auswählen
About This Item
€ 492,00
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4F9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 68.7 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CUEDC1(404093)
Immunogen
Sequence
MTSLFRRSSSGSGGGGTAGARGGGGGTAAPQELNNSRPARQVRRLEFNQAMDDFKTMFPNMDYDIIECVLRANSGAVDATIDQLLQMNLEGGGSSGGVYEDSSDSEDSIPPEILERTLEPDSSDEEPPPVYSPPAYHMHVFDRPYPLAPPTPPPRIDALGSGAPTSQRRYRNWNPPLLGNLPDDFLRILPQQLDSIQGNAGGPKPGSGEGCPPAMAGPGPGDQESRWKQYLEDERIALFLQNEEFMKELQRNRDFLLALERDRLKYESQKSKSSSVAVGNDFGFSSPVPGTGDANPAVSEDALFRDKLKHMGKSTRRKLFELARAFSEKTKMRKSKRKHLLKHQSLGAAASTANLLDDVEGHACDEDFRGRRQEAPKVEEGLREGQ
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)