Merck
SAB1409155
Sigma-Aldrich
Anti-GSTA4 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
DKFZp686D21185, GSTA4-4, GTA4
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 25.7 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GSTA4(2941)
Allgemeine Beschreibung
Cytosolic and membrane-bound forms of glutathione S-transferase are encoded by two distinct supergene families. These enzymes are involved in cellular defense against toxic, carcinogenic, and pharmacologically active electrophilic compounds. At present, eight distinct classes of the soluble cytoplasmic mammalian glutathione S-transferases have been identified: alpha, kappa, mu, omega, pi, sigma, theta and zeta. This gene encodes a glutathione S-tranferase belonging to the alpha class. The alpha class genes, which are located in a cluster on chromosome 6, are highly related and encode enzymes with glutathione peroxidase activity that function in the detoxification of lipid peroxidation products. Reactive electrophiles produced by oxidative metabolism have been linked to a number of degenerative diseases including Parkinson′s disease, Alzheimer′s disease, cataract formation, and atherosclerosis. (provided by RefSeq)
Immunogen
GSTA4 (NP_001503.1, 1 a.a. ~ 222 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAARPKLHYPNGRGRMESVRWVLAAAGVEFDEEFLETKEQLYKLQDGNHLLFQQVPMVEIDGMKLVQTRSILHYIADKHNLFGKNLKERTLIDMYVEGTLDLLELLIMHPFLKPDDQQKEVVNMAQKAIIRYFPVFEKILRGHGQSFLVGNQLSLADVILLQTILALEEKIPNILSAFPFLQEYTVKLSNIPTIKRFLEPGSKKKPPPDEIYVRTVYNIFRP
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)