Merck
SAB1409041
Sigma-Aldrich
Anti-FRG1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FRG1A, FSG1
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 29.2 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FRG1(2483)
Allgemeine Beschreibung
This gene maps to a location 100 kb centromeric of the repeat units on chromosome 4q35 which are deleted in facioscapulohumeral muscular dystrophy (FSHD). It is evolutionarily conserved and has related sequences on multiple human chromosomes but DNA sequence analysis did not reveal any homology to known genes. In vivo studies demonstrate the encoded protein is localized to the nucleolus. (provided by RefSeq)
Immunogen
FRG1 (NP_004468.1, 1 a.a. ~ 258 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAEYSYVKSTKLVLKGTKTKSKKKKSKDKKRKREEDEETQLDIVGIWWTVTNFGEISGTIAIEMDKGTYIHALDNGLFTLGAPHKEVDEGPSPPEQFTAVKLSDSRIALKSGYGKYLGINSDGLVVGRSDAIGPREQWEPVFQNGKMALLASNSCFIRCNEAGDIEAKSKTAGEEEMIKIRSCAERETKKKDDIPEEDKGNVKQCEINYVKKFQSFQDHKLKISKEDSKILKKARKDGFLHETLLDRRAKLKADRYCK
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)