Merck
SAB1409009
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FOXF2 antibody produced in mouse
clone 2C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FKHL6, FREAC2
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2C7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 40.37 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FOXF2(2295)
Allgemeine Beschreibung
FOXF2 encodes forkhead box F2, one of many human homologues of the Drosophila melanogaster transcription factor forkhead. FOXF2 is expressed in lung and placenta, and has been shown to transcriptionally activate several lung-specific genes. (provided by RefSeq)
Immunogen
FOXF2 (NP_001443, 207 a.a. ~ 340 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
YHRVVSGLGFGASLLPQGFDFQAPPSAPLGCHSQGGYGGLDMMPAGYDAGAGAPSHAHPHIECHSPYTSPAAHW
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)