Merck
SAB1408955
Sigma-Aldrich
Anti-DTNA antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
D18S892E, DRP3, DTN, FLJ96209, LVNC1
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 77.7 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DTNA(1837)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene belongs to the dystrobrevin subfamily of the dystrophin family. This protein is a component of the dystrophin-associated protein complex (DPC), which consists of dystrophin and several integral and peripheral membrane proteins, including dystroglycans, sarcoglycans, syntrophins and alpha- and beta-dystrobrevin. The DPC localizes to the sarcolemma and its disruption is associated with various forms of muscular dystrophy. Mutations in this gene are associated with left ventricular noncompaction with congenital heart defects. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
DTNA (NP_116757.2, 1 a.a. ~ 686 a.a) full-length human protein.
Sequence
MIEDSGKRGNTMAERRQLFAEMRAQDLDRIRLSTYRTACKLRFVQKKCNLHLVDIWNVIEALRENALNNLDPNTELNVSRLEAVLSTIFYQLNKRMPTTHQIHVEQSISLLLNFLLAAFDPEGHGKISVFAVKMALATLCGGKIMDKLRYIFSMISDSSGVMVYGRYDQFLREVLKLPTAVFEGPSFGYTEQSARSCFSQQKKVTLNGFLDTLMSDPPPQCLVWLPLLHRLANVENVFHPVECSYCHSESMMGFRYRCQQCHNYQLCQDCFWRGHAGGSHSNQHQMKEYTSWKSPAKKLTNALSKSLSCASSREPLHPMFPDQPEKPLNLAHIVDTWPPRPVTSMNDTLFSHSVPSSGSPFITRSMLESSNRLDEEHRLIARYAARLAAESSSSQPPQQRSAPDISFTIDANKQQRQLIAELENKNREILQEIQRLRLEHEQASQPTPEKAQQNPTLLAELRLLRQRKDELEQRMSALQESRRELMVQLEGLMKLLKTQGAGSPRSSPSHTISRPIPMPIRSASACSTPTHTPQDSLTGVGGDVQEAFAQSSRRNLRNDLLVAADSITNTMSSLVKELNSEVGSETESNVDSEFARTQFEDLVPSPTSEKAFLAQIHARKPGYIHSGATTSTMRGDMVTEDADPYVQPEDENYENDSVRQLENELQMEEYLKQKLQDEAYQVSLQG
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)