Merck
SAB1408860
Sigma-Aldrich
Anti-PPIL5 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
4-1BBLRR, LRR-1, MGC20689
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 96.7 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PPIL5(122769)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene contains a leucine-rich repeat (LRR). It specifically interacts with TNFRSF9/4-1BB, a member of the tumor necrosis factor receptor (TNFR) superfamily. Overexpression of this gene suppresses the activation of NF-kappa B induced by TNFRSF9 or TNF receptor-associated factor 2 (TRAF2), which suggests that this protein is a negative regulator of TNFRSF9-mediated signaling cascades. At least three alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been observed. (provided by RefSeq)
Immunogen
PPIL5 (NP_689542.2, 1 a.a. ~ 414 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKLHCEVEVISRHLPALGLRNRGKGVRAVLSLCQQTSRSQPPVRAFLLISTLKDKRGTRYELRENIEQFFTKFVDEGKATVRLKEPPVDICLSKAISSSLKGFLSAMRLAHRGCNVDTPVSTLTPVKTSEFENFKTKMVITSKKDYPLSKNFPYSLEHLQTSYCGLVRVDMRMLCLKSLRKLDLSHNHIKKLPATIGDLIHLQELNLNDNHLESFSVALCHSTLQKSLRSLDLSKNKIKALPVQFCQLQELKNLKLDDNELIQFPCKIGQLINLRFLSAARNKLPFLPSEFRNLSLEYLDLFGNTFEQPKVLPVIKLQAPLTLLESSARTILHNRIPYGSHIIPFHLCQDLDTAKICVCGRFCLNSFIQGTTTMNLHSVAHTVVLVDNLGGTEAPIISYFCSLGCYVNSSDMLK
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)