Merck
SAB1408788
Sigma-Aldrich
Anti-CETN3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CEN3, MGC12502, MGC138245
Größe auswählen
50 μG
€ 418,00
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 418,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 19.5 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CETN3(1070)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene contains four EF-hand calcium binding domains, and is a member of the centrin protein family. Centrins are evolutionarily conserved proteins similar to the CDC31 protein of S. cerevisiae. Yeast CDC31 is located at the centrosome of interphase and mitotic cells, where it plays a fundamental role in centrosome duplication and separation. Multiple forms of the proteins similar to the yeast centrin have been identified in human and other mammalian cells, some of which have been shown to be associated with centrosome fractions. This protein appears to be one of the most abundant centrins associated with centrosome, which suggests a similar function to its yeast counterpart. (provided by RefSeq)
Immunogen
CETN3 (NP_004356.2, 1 a.a. ~ 167 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSLALRSELVVDKTKRKKRRELSEEQKQEIKDAFELFDTDKDEAIDYHELKVAMRALGFDVKKADVLKILKDYDREATGKITFEDFNEVVTDWILERDPHEEILKAFKLFDDDDSGKISLRNLRRVARELGENMSDEELRAMIEEFDKDGDGEINQEEFIAIMTGDI
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)