Merck
SAB1408681
Sigma-Aldrich
Anti-AZIN1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
MGC3832, MGC691, OAZI, OAZIN, ODC1L
Größe auswählen
100 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~49.5 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... AZIN1(51582)
Allgemeine Beschreibung
Ornithine decarboxylase (ODC) catalyzes the conversion of ornithine to putrescine in the first and apparently rate-limiting step in polyamine biosynthesis. Ornithine decarboxylase antizymes play a role in the regulation of polyamine synthesis by binding to and inhibiting ornithine decarboxylase. The protein encoded by this gene is highly similar to ODC. It binds to ODC antizyme and stabilizes ODC, thus inhibiting antizyme-mediated ODC degradation. Two alternatively spliced transcript variants have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
AZIN1 (NP_056962.2, 1 a.a. ~ 448 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKGFIDDANYSVGLLDEGTNLGNVIDNYVYEHTLTGKNAFFVGDLGKIVKKHSQWQNVVAQIKPFYTVKCNSAPAVLEILAALGTGFACSSKNEMALVQELGVPPENIIYISPCKQVSQIKYAAKVGVNILTCDNEIELKKIARNHPNAKVLLHIATEDNIGGEEGNMKFGTTLKNCRHLLECAKELDVQIIGVKFHVSSACKESQVYVHALSDARCVFDMAGEIGFTMNMLDIGGGFTGTEFQLEEVNHVISPLLDIYFPEGSGVKIISEPGSYYVSSAFTLAVNIIAKKVVENDKFPSGVEKTGSDEPAFMYYMNDGVYGSFASKLSEDLNTIPEVHKKYKEDEPLFTSSLWGPSCDELDQIVESCLLPELNVGDWLIFDNMGADSFHEPSAFNDFQRPAIYYMMSFSDWYEMQDAGITSDSMMKNFFFVPSCIQLSQEDSFSAEA
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)