Merck
SAB1408669
Sigma-Aldrich
Anti-MGLL antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
HU-K5, HUK5, MGL
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~34.3 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MGLL(11343)
Allgemeine Beschreibung
Monoglyceride lipase (MGLL; EC 3.1.1.23) functions together with hormone-sensitive lipase (LIPE; MIM 151750) to hydrolyze intracellular triglyceride stores in adipocytes and other cells to fatty acids and glycerol. MGLL may also complement lipoprotein lipase (LPL; MIM 238600) in completing hydrolysis of monoglycerides resulting from degradation of lipoprotein triglycerides (Karlsson et al., 2001 [PubMed 11470505]).[supplied by OMIM
Immunogen
MGLL (NP_009214.1, 1 a.a. ~ 313 a.a) full-length human protein.
Sequence
METGPEDPSSMPEESSPRRTPQSIPYQDLPHLVNADGQYLFCRYWKPTGTPKALIFVSHGAGEHSGRYEELARMLMGLDLLVFAHDHVGHGQSEGERMVVSDFHVFVRDVLQHVDSMQKDYPGLPVFLLGHSMGGAIAILTAAERPGHFAGMVLISPLVLANPESATTFKVLAAKVLNLVLPNLSLGPIDSSVLSRNKTEVDIYNSDPLICRAGLKVCFGIQLLNAVSRVERALPKLTVPFLLLQGSADRLCDSKGAYLLMELAKSQDKTLKIYEGAYHVLHKELPEVTNSVFHEINMWVSQRTATAGTASPP
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)