Merck
SAB1408643
Sigma-Aldrich
Anti-STX11 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FHL4, HLH4, HPLH4
Größe auswählen
100 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~33.2 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... STX11(8676)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a member of the syntaxin family. Syntaxins have been implicated in the targeting and fusion of intracellular transport vesicles. This family member may regulate protein transport among late endosomes and the trans-Golgi network. Mutations in this gene have been associated with familial hemophagocytic lymphohistiocytosis. (provided by RefSeq)
Immunogen
STX11 (NP_003755.2, 1 a.a. ~ 287 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKDRLAELLDLSKQYDQQFPDGDDEFDSPHEDIVFETDHILESLYRDIRDIQDENQLLVADVKRLGKQNARFLTSMRRLSSIKRDTNSIAKAIKARGEVIHCKLRAMKELSEAAEAQHGPHSAVARISRAQYNALTLTFQRAMHDYNQAEMKQRDNCKIRIQRQLEIMGKEVSGDQIEDMFEQGKWDVFSENLLADVKGARAALNEIESRHRELLRLESRIRDVHELFLQMAVLVEKQADTLNVIELNVQKTVDYTGQAKAQVRKAVQYEEKNPCRTLCCFCCPCLK
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)