SAB1408530
Anti-CENPP antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CENP-P, FLJ33928
Größe auswählen
€ 369,00
Größe auswählen
About This Item
€ 369,00
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~33.2 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CENPP(401541)
1 of 4
Dieser Artikel | C7488 | WH0001058M1 | WH0055839M1 |
---|---|---|---|
Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
antibody form purified immunoglobulin | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
clone polyclonal | clone polyclonal | clone 1D4-1A3, monoclonal | clone 4A5-1C11, monoclonal |
technique(s) western blot: 1 μg/mL | technique(s) immunocytochemistry: suitable using human epitheloid carcinoma HeLa cell line., microarray: suitable, western blot: 1:2,000 using whole extract of HeLa nuclear cell line | technique(s) indirect ELISA: suitable | technique(s) indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL |
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MDAELAEVRALQAEIAALRRACEDPPAPWEEKSRVQKSFQAIHQFNLEGWKSSKDLKNQLGHLESELSFLSTLTGINIRNHSKQTEDLTSTEMTEKSIRKVLQRHRLSGNCHMVTFQLEFQILEIQNKERLSSAVTDLNIIMEPTECSELSEFVSRAEERKDLFMFFRSLHFFVEWFEYRKRTFKHLKEKYPDAVYLSEGPSSCSMGIRSASRPGFELVIVWRIQIDEDGKVFPKLDLLTKVPQRALELDKNRAIETAPLSFRTLVGLLGIEAALESLIKSLCAEENN
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)