Merck
SAB1408361
Sigma-Aldrich
Anti-ZADH1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
DKFZp686P10120, FLJ39091, PGR-2, PGR2, PTRG2, ZADH1
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~38.5 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PTGR2(145482)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes an enzyme involved in the metabolism of prostaglandins. The encoded protein catalyzes the NADPH-dependent conversion of 15-keto-prostaglandin E2 to 15-keto-13,14-dihydro-prostaglandin E2. This protein may also be involved in regulating activation of the peroxisome proliferator-activated receptor. Alternative splicing results in multiple transcript variants. (provided by RefSeq)
Immunogen
ZADH1 (NP_689657.1, 1 a.a. ~ 351 a.a) full-length human protein.
Sequence
MIVQRVVLNSRPGKNGNPVAENFRMEEVYLPDNINEGQVQVRTLYLSVDPYMRCRMNEDTGTDYITPWQLSQVVDGGGIGIIEESKHTNLTKGDFVTSFYWPWQTKVILDGNSLEKVDPQLVDGHLSYFLGAIGMPGLTSLIGIQEKGHITAGSNKTMVVSGAAGACGSVAGQIGHFLGCSRVVGICGTHEKCILLTSELGFDAAINYKKDNVAEQLRESCPAGVDVYFDNVGGNISDTVISQMNENSHIILCGQISQYNKDVPYPPPLSPAIEAIQKERNITRERFLVLNYKDKFEPGILQLSQWFKEGKLKIKETVINGLENMGAAFQSMMTGGNIGKQIVCISEEISL
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)