Merck
SAB1408247
Sigma-Aldrich
Anti-WDFY2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
PROF, RP11-147H23.1, WDF2, ZFYVE22
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~45.2 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... WDFY2(115825)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a protein that contains two WD domains and an FYVE zinc finger region. The function of this gene is unknown. An alternatively spliced transcript variant of this gene may exist. (provided by RefSeq)
Immunogen
WDFY2 (NP_443182.1, 1 a.a. ~ 400 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAEIQPKPLTRKPILLQRMEGSQEVVNMAVIVPKEEGVISVSEDRTVRVWLKRDSGQYWPSVYHAMPSPCSCMSFNPETRRLSIGLDNGTISEFILSEDYNKMTPVKNYQAHQSRVTMILFVLELEWVLSTGQDKQFAWHCSESGQRLGGYRTSAVASGLQFDVETRHVFIGDHSGQVTILKLEQENCTLVTTFRGHTGGVTALCWDPVQRVLFSGSSDHSVIMWDIGGRKGTAIELQGHNDRVQALSYAQHTRQLISCGGDGGIVVWNMDVERQETPEWLDSDSCQKCDQPFFWNFKQMWDSKKIGLRQHHCRKCGKAVCGKCSSKRSSIPLMGFEFEVRVCDSCHEAITDEERAPTATFHDSKHNIVHVHFDATRGWLLTSGTDKVIKLWDMTPVVS
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)