Merck
SAB1408106
Sigma-Aldrich
Anti-MKI67IP antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
NIFK, Nopp34
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~34.3 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MKI67IP(84365)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a protein that interacts with the forkhead-associated domain of the Ki-67 antigen. The encoded protein may bind RNA and may play a role in mitosis and cell cycle progression. Multiple pseudogenes exist on chromosomes 5, 10, 12, 15, and 19.(provided by RefSeq)
Immunogen
MKI67IP (NP_115766.2, 1 a.a. ~ 293 a.a) full-length human protein.
Sequence
MATFSGPAGPILSLNPQEDVEFQKEVAQVRKRITQRKKQEQLTPGVVYVRHLPNLLDETQIFSYFSQFGTVTRFRLSRSKRTGNSKGYAFVEFESEDVAKIVAETMNNYLFGERLLECHFMPPEKVHKELFKDWNIPFKQPSYQSVKRYNRNRTLTQKLRMEERFKKKERLLRKKLAKKGIDYDFPSLILQKTESISKTNRQTSTKGQVLRKKKKKVSGTLDTPEKTVDSQGPTPVCTPTFLERRKSQVAELNDDDKDDEIVFKQPISCVKEEIQETQTPTHSRKKRRRSSNQ
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)