Merck
SAB1408077
Sigma-Aldrich
Anti-SYT16 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CHR14SYT, SYT14L, Strep14, syt14r, yt14r
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~22.8 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SYT16(83851)
Allgemeine Beschreibung
Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human SYT16 protein.
SYT16 (synaptotagmin XVI) is a putative membrane trafficking protein belonging to the synaptotagmin (Syt) gene family. It is composed of a single N-terminal transmembrane domain and a putative fatty-acylation region adjacent to the transmembrane domain.
Immunogen
SYT16 (AAH40924.1, 1 a.a. ~ 203 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTRERMMGEKLFYLSHLHPEGEMKVTLVLEPRSNISSGGSPLSPSAVSHSDSTSSTQSLSHGGAPELLVGLSYNATTGRLSVEMIKGSHFRNLAVNRAPDTYGKLFLLNSVGQEMSRCKTSIRRGQPNPVYKETFVFQVALFQLSDVTLMISVYNRRTMKRKEMIGWIALGQNSSGEEEQDHWEEMKETKGQQICRWHTLLES
Anwendung
Anti-SYT16 antibody produced in mouse is suitable for wstern blot analysis.
Biochem./physiol. Wirkung
The activity of SYT16 (synaptotagmin XVI) is dependent on the Ca(2+) similar to all the members of Syt family proteins. It forms Ca(2+) independent oligomer. It may be involved in membrane and vesicular trafficking in specific tissues outside the brain.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M Craxton
Genomics, 77(1-2), 43-49 (2001-09-07)
I used TBLASTn to probe DNA sequence databases with a consensus peptide sequence corresponding to the most highly conserved region of the rodent synaptotagmin (Syt) gene family, which is within the C2B domain. I found human homologues for all known
Mitsunori Fukuda
Journal of biochemistry, 133(5), 641-649 (2003-06-13)
Synaptotagmins (Syts) represent a large family of putative membrane trafficking proteins found in various species from different phyla. In this study, I identified a novel class of Syt (named Syt XIV) conserved from Drosophila to humans and its highly related