Merck
SAB1408044
Sigma-Aldrich
Anti-COL21A1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
COLA1L, DKFZp564B052, FLJ39125, FLJ44623, FP633, MGC26619, dJ682J15.1, dJ708F5.1
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~99.4 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... COL21A1(81578)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes the alpha chain of type XXI collagen, a member of the FACIT collagen family (fibril-associated collagens with interrupted helices). Type XXI collagen is localized to tissues containing type I collagen so, like other members of this collagen family, it may serve to maintain the integrity of the extracellular matrix. An alternatively spliced transcript variant has been described, but its full-length nature has yet to be determined. (provided by RefSeq)
Immunogen
COL21A1 (NP_110447.2, 1 a.a. ~ 957 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAHYITFLCMVLVLLLQNSVLAEDGEVRSSCRTAPTDLVFILDGSYSVGPENFEIVKKWLVNITKNFDIGPKFIQVGVVQYSDYPVLEIPLGSYDSGEHLTAAVESILYLGGNTKTGKAIQFALDYLFAKSSRFLTKIAVVLTDGKSQDDVKDAAQAARDSKITLFAIGVGSETEDAELRAIANKPSSTYVFYVEDYIAISKIREVMKQKLCEESVCPTRIPVAARDERGFDILLGLDVNKKVKKRIQLSPKKIKGYEVTSKVDLSELTSNVFPEGLPPSYVFVSTQRFKVKKIWDLWRILTIDGRPQIAVTLNGVDKILLFTTTSVINGSQVVTFANPQVKTLFDEGWHQIRLLVTEQDVTLYIDDQQIENKPLHPVLGILINGQTQIGKYSGKEETVQFDVQKLRIYCDPEQNNRETACEIPGFNGECLNGPSDVGSTPAPCICPPGKPGLQGPKGDPGLPGNPGYPGQPGQDGKPGYQGIAGTPGVPGSPGIQGARGLPGYKGEPGRDGDKGDRGLPGFPGLHGMPGSKGEMGAKGDKGSPGFYGKKGAKGEKGNAGFPGLPGPAGEPGRHGKDGLMGSPGFKGEAGSPGAPGQDGTRGEPGIPGFPGNRGLMGQKGEIGPPGQQGKKGAPGMPGLMGSNGSPGQPGTPGSKGSKGEPGIQGMPGASGLKGEPGATGSPGEPGYMGLPGIQGKKGDKGNQGEKGIQGQKGENGRQGIPGQQGIQGHHGAKGERGEKGEPGVRGAIGSKGESGVDGLMGPAGPKGQPGDPGPQGPPGLDGKPGREFSEQFIRQVCTDVIRAQLPVLLQSGRIRNCDHCLSQHGSPGIPGPPGPIGPEGPRGLPGLPGRDGVPGLVGVPGRPGVRGLKGLPGRNGEKGSQGFGYPGEQGPPGPPGPEGPPGISKEGPPGDPGLPGKDGDHGKPGIQGQPGPPGICDPSLCFSVIARRDPFRKGPNY
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)