Merck
SAB1407984
Sigma-Aldrich
Anti-BAALC antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ12015
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~15.6 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BAALC(79870)
Allgemeine Beschreibung
This gene was identified by gene expression studies in patients with acute myeloid leukemia (AML). The gene is conserved among mammals and is not found in lower organisms. Tissues that express this gene develop from the neuroectoderm. Multiple alternatively spliced transcript variants that encode different proteins have been described for this gene; however, some of the transcript variants are found only in AML cell lines. (provided by RefSeq)
Immunogen
BAALC (NP_079088.1, 1 a.a. ~ 145 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGCGGSRADAIEPRYYESWTRETESTWLTYTDSDAPPSAAAPDSGPEAGGLHSGMLEDGLPSNGVPRSTAPGGIPNPEKKTNCETQCPNPQSLSSGPLTQKQNGLQTTEAKRDAKRMPAKEVTINVTDSIQQMDRSRRITKNCVN
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)