Merck
SAB1407850
Sigma-Aldrich
Anti-RBKS antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
DKFZp686G13268, RBSK
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~35.53 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RBKS(64080)
Allgemeine Beschreibung
The ribokinase encoded by this gene belongs to the pfkB family of carbohydrate kinases. It phosphorylates ribose to form ribose-5-phosphate in the presence of ATP and magnesium as a first step in ribose metabolism. (provided by RefSeq)
Immunogen
RBKS (AAH17425, 1 a.a. ~ 322 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAASGEPQRQWQEEVAAVVVVGSCMTDLVSLTSRLPKTGETIHGHKFFIGFGGKGANQCVQAARLGAMTSMVCKVGKDSFGNDYIENLKQNDISTEFTYQTKDAATGTASIIVNNEGQNIIVIVAGANLLLNTEDLRAAANVISRAKVMVCQLEITPATSLEALTMARRSGVKTLFNPAPAIADLDPQFYTLSDVFCCNESEAEILTGLTVGSAADAGEAALVLLKRGCQVVIITLGAEGCVVLSQTEPEPKHIPTEKVKAVDTTGAGDSFVGALAFYLAYYPNLSLEDMLNRSNFIAAVSVQAAGTQSSYPYKKDLPLTLF
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)