Merck
SAB1407738
Sigma-Aldrich
Anti-PARD3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ASIP, Baz, Bazooka, FLJ21015, PAR3, PAR3alpha, PARD3A, SE2-5L16, SE2-5LT1
Größe auswählen
50 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1331
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1331
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~149.7 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PARD3(56288)
Allgemeine Beschreibung
PARD proteins, which were first identified in C. elegans, are essential for asymmetric cell division and polarized growth, whereas CDC42 (MIM 116952) mediates the establishment of cell polarity. The CDC42 GTPase, which is controlled by nucleotide exchange factors (GEFs; see MIM 606057) and GTPase-activating proteins (GAPs; see MIM 604980), interacts with a large set of effector proteins that typically contain a CDC42/RAC (MIM 602048)-interactive binding (CRIB) domain.[supplied by OMIM
Immunogen
PARD3 (AAH71566.1, 1 a.a. ~ 1340 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKVTVCFGRTRVVVPCGDGHMKVFSLIQQAVTRYRKAIAKDPNYWIQVHRLEHGDGGILDLDDILCDVADDKDRLVAVFDEQDPHHGGDGTSASSTGTQSPEIFGSELGTNNVSAFQPYQATSEIEVTPSVLRANMPLHVRRSSDPALIGLSTSVSDSNFSSEEPSRKNPTRWSTTAGFLKQNTAGSPKTCDRKKDENYRSLPRDTSNWSNQFQRDNARSSLSASHPMVGKWLEKQEQDEDGTEEDNSRVEPVGHADTGLEHIPNFSLDDMVKLVEVPNDGGPLGIHVVPFSARGGRTLGLLVKRLEKGGKAEHENLFRENDCIVRINDGDLRNRRFEQAQHMFRQAMRTPIIWFHVVPAANKEQYEQLSQSEKNNYYSSRFSPDSQYIDNRSVNSAGLHTVQRAPRLNHPPEQIDSHSRLPHSAHPSGKPPSAPASAPQNVFSTTVSSGYNTKKIGKRLNIQLKKGTEGLGFSITSRDVTIGGSAPIYVKNILPRGAAIQDGRLKAGDRLIEVNGVDLVGKSQEEVVSLLRSTKMEGTVSLLVFRQEDAFHPRELKAEDEDIVLTPDGTREFLTFEVPLNDSGSAGLGVSVKGNRSKENHADLGIFVKSIINGGAASKDGRLRVNDQLIAVNGESLLGKTNQDAMETLRRSMSTEGNKRGMIQLIVARRISKCNELKSPGSPPGPELPIETALDDRERRISHSLYSGIEGLDESPSRNAALSRIMGKYQLSPTVNMPQDDTVIIEDNRLPVLPPHLSDQSSSSSHDDVGFVTADAGTWAKAAISDSADCSLSPDVDPVLAFQREGFGRQSMSEKRTKQFSDASQLDFVKTRKSKSMDLGIADETKLNTVDDQKAGSPSRDVGPSLGLKKSSSLESLQTAVAEVTLNGDIPFHRPRPRIIRGRGCNESFRAAIDKSYDKPAVDDDDEGMETLEEDTEESSRSGRESVSTASDQPSHSLERQMNGNQEKGDKTDRKKDKTGKEKKKDRDKEKDKMKAKKGMLKGLGDMFRFGKHRKDDKIEKTGKIKIQESFTSEEERIRMKQEQERIQAKTREFRERQARERDYAEIQDFHRTFGCDDELMYGGVSSYEGSMALNARPQSPREGHMMDALYAQVKKPRNSKPSPVDSNRSTPSNHDRIQRLRQEFQQAKQDEDVEDRRRTYSFEQPWPNARPATQSGRHSVSVEVQMQRQRQEERESSQQAQRQYSSLPRQSRKNASSVSQDSWEQNYSPGEGFQSAKENPRYSSYQGSRNGYLGGHGFNARVMLETQELLRQEQRRKEQQMKKQPPSEGPSNYDSYKKVQDPSYAPPKGPFRQDVPPSPSQVARLNRLQTPEKGRPFYS
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)