Merck
SAB1407566
Sigma-Aldrich
Anti-XAF1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
BIRC4BP, HSXIAPAF1, XIAPAF1
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~34.6 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... XAF1(54739)
Allgemeine Beschreibung
X-linked inhibitor of apoptosis (XIAP; MIM 300079) is a potent member of the IAP family. All members of this family possess baculoviral IAP (BIR) repeats, cysteine-rich domains of approximately 80 amino acids that bind and inhibit caspases (e.g., CASP3; MIM 600636). XIAP has 3 BIR domains and a C-terminal RING zinc finger that possesses E3 ubiquitin ligase (see MIM 601623) activity. XAF1 antagonizes the anticaspase activity of XIAP and may be important in mediating apoptosis resistance in cancer cells (Liston et al., 2001 [PubMed 11175744]).[supplied by OMIM
Immunogen
XAF1 (NP_059993.2, 1 a.a. ~ 301 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEGDFSVCRNCKRHVVSANFTLHEAYCLRFLVLCPECEEPVPKETMEEHCKLEHQQVGCTMCQQSMQKSSLEFHKANECQERPVECKFCKLDMQLSKLELHESYCGSRTELCQGCGQFIMHRMLAQHRDVCRSEQAQLGKGERISAPEREIYCHYCNQMIPENKYFHHMGKCCPDSEFKKHFPVGNPEILPSSLPSQAAENQTSTMEKDVRPKTRSINRFPLHSESSSKKAPRSKNKTLDPLLMSEPKPRTSSPRGDKAAYDILRRCSQCGILLPLPILNQHQEKCRWLASSKGKQVRNFS
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)