Merck
SAB1407482
Sigma-Aldrich
Anti-C2ORF28 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
3-Apr, APR--3, HSPC013, PRO240, p18
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~18.6 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... C2orf28(51374)
Allgemeine Beschreibung
This gene is thought to be involved in apoptosis, and may also be involved in hematopoietic development and differentiation. Two alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
C2orf28 (NP_057169.2, 1 a.a. ~ 171 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLHARCCLNQKGTILGLDLQNCSLEDPGPNFHQAHTTVIIDLQANPLKGDLANTFRGFTQLQTLILPQHVNCPGGINAWNTITSYIDNQICQGQKNLCNNTGDPEMCPENGSCVPDGPGLLQCVCADGFHGYKCMRQGSFSLLMFFGILGATTLSVSILLWATQRRKAKTS
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)