Merck
SAB1407370
Sigma-Aldrich
Anti-IFT81 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CDV-1, CDV-1R, CDV1, CDV1R, MGC102777, MGC4027
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~79.7 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IFT81(28981)
Allgemeine Beschreibung
Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human IFT81 protein. Intraflagellar transport 81 (IFT81) is part of the intraflagellar transport (IFT) B-complex. The gene encoding it is localized on human chromosome 12q24.
Immunogen
IFT81 (NP_054774.2, 1 a.a. ~ 676 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSDQIKFIMDSLNKEPFRKNYNLITFDSLEPMQLLQVLSDVLAEIDPKQLVDIREEMPEQTAKRMLSLLGILKYKPSGNATDMSTFRQGLVIGSKPVIYPVLHWLLQRTNELKKRAYLARFLIKLEVPSEFLQDETVADTNKQYEELMEAFKTLHKEYEQLKISGFSTAEIRKDISAMEEEKDQLIKRVEHLKKRVETAQNHQWMLKIARQLRVEKEREEYLAQQKQEQKNQLFHAVQRLQRVQNQLKSMRQAAADAKPESLMKRLEEEIKFNLYMVTEKFPKELENKKKELHFLQKVVSEPAMGHSDLLELESKINEINTEINQLIEKKMMRNEPIEGKLSLYRQQASIISRKKEAKAEELQEAKEKLASLEREASVKRNQTREFDGTEVLKGDEFKRYVNKLRSKSTVFKKKHQIIAELKAEFGLLQRTEELLKQRHENIQQQLQTMEEKKGISGYSYTQEELERVSALKSEVDEMKGRTLDDMSEMVKKLYSLVSEKKSALASVIKELRQLRQKYQELTQECDEKKSQYDSCAAGLESNRSKLEQEVRRLREECLQEESRYHYTNCMIKNLEVQLRRATDEMKAYISSDQQEKRKAIREQYTKNTAEQENLGKKLREKQKVIRESHGPNMKQAKMWRDLEQLMECKKQCFLKQQSQTSIGQVIQEGGEDRLIL
Biochem./physiol. Wirkung
Intraflagellar transport 81 (IFT81) associates with intraflagellar transport 74 (IFT74) to form a complex which binds to tubulin. This has a role in ciliogenesis. Mutations in the gene encoding IFT81 have been linked to ciliopathy.[1]
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Genomic organization and mapping of mouse CDV (carnitine deficiency-associated gene expressed in ventricle)-1 and its related CDV-1R gene.
Higashi M
Mammalian Genome, 11(12), 1053-1057 (2000)
Isabelle Perrault et al.
Journal of medical genetics, 52(10), 657-665 (2015-08-16)
Bidirectional intraflagellar transport (IFT) consists of two major protein complexes, IFT-A and IFT-B. In contrast to the IFT-B complex, all components of IFT-A have recently been linked to human ciliopathies when defective. We therefore hypothesised that mutations in additional IFT-B
Sagar Bhogaraju et al.
Science (New York, N.Y.), 341(6149), 1009-1012 (2013-08-31)
Intraflagellar transport (IFT) of ciliary precursors such as tubulin from the cytoplasm to the ciliary tip is involved in the construction of the cilium, a hairlike organelle found on most eukaryotic cells. However, the molecular mechanisms of IFT are poorly