Merck
SAB1407369
Sigma-Aldrich
Anti-MRPL42 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
HSPC204, MRP-L31, MRPL31, MRPS32, PTD007, RPML31
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~16.7 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MRPL42(28977)
Allgemeine Beschreibung
Mammalian mitochondrial ribosomal proteins are encoded by nuclear genes and help in protein synthesis within the mitochondrion. Mitochondrial ribosomes (mitoribosomes) consist of a small 28S subunit and a large 39S subunit. They have an estimated 75% protein to rRNA composition compared to prokaryotic ribosomes, where this ratio is reversed. Another difference between mammalian mitoribosomes and prokaryotic ribosomes is that the latter contain a 5S rRNA. Among different species, the proteins comprising the mitoribosome differ greatly in sequence, and sometimes in biochemical properties, which prevents easy recognition by sequence homology. This gene encodes a protein identified as belonging to both the 28S and the 39S subunits. Further experiments will be needed to identify the specific subunit localization. Sequence analysis identified three transcript variants that encode two different isoforms. Pseudogenes corresponding to this gene are found on chromosomes 4q, 6p, 6q, 7p, and 15q. (provided by RefSeq)
Immunogen
MRPL42 (NP_054769.1, 1 a.a. ~ 142 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAVAAVKWVMSKRTILKHLFPVQNGALYCVCHKSTYSPLPDDYNCNVELALTSDGRTIVCYHPSVDIPYEHTKPIPRPDPVHNNEETHDQVLKTRLEEKVEHLEEGPMIEQLSKMFFTTKHRWYPHGRYHRCRKNLNPPKDR
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)