Merck
SAB1407254
Sigma-Aldrich
Anti-LMOD1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
1D, 64kD, D1, FLJ55689, SM-LMOD
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~29.7 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LMOD1(25802)
Allgemeine Beschreibung
The leiomodin 1 protein has a putative membrane-spanning region and 2 types of tandemly repeated blocks. The transcript is expressed in all tissues tested, with the highest levels in thyroid, eye muscle, skeletal muscle, and ovary. Increased expression of leiomodin 1 may be linked to Graves′ disease and thyroid-associated ophthalmopathy. (provided by RefSeq)
Immunogen
LMOD1 (AAH01755, 1 a.a. ~ 269 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEELEKELDVVDPDGSVPVGLRQRNQTEKQSTGVYNREAMLNFCEKETKKLMQREMSMDESKQVETKTDAKNGEERGRDASKKALGPRRDSDLGKEPKRGGLKKSFSRDRDEAGGKSGEKPKEEKIIRGIDKGRVRAAVDKKEAGKDGRGEERAVATKKEEEKKGSDRNTGLSRDKDKKREEMKEVAKKEDDEKVKGGAPAAPPPPPPPLAPPLIMENLKNSLSPATQRKMGDKVLPAQEKNSRDQLLAAIRSSNLKQLKKVEVPKLLQ
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)