Merck
SAB1407189
Sigma-Aldrich
Anti-RHOBTB2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
DBC2, KIAA0717
Größe auswählen
50 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~82.6 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RHOBTB2(23221)
Allgemeine Beschreibung
RHOBTB2 is a member of the evolutionarily conserved RHOBTB subfamily of Rho GTPases. For background information on RHOBTBs, see RHOBTB1 (MIM 607351).[supplied by OMIM
Immunogen
RHOBTB2 (AAH34917.1, 1 a.a. ~ 727 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDSDMDYERPNVETIKCVVVGDNAVGKTRLICARACNATLTQYQLLATHVPTVWAIDQYRVCQEVLERSRDVVDDVSVSLRLWDTFGDHHKDRRFAYGRSDVVVLCFSIANPNSLHHVKTMWYPEIKHFCPRAPVILVGCQLDLRYADLEAVNRARRPLARPIKPNEILPPEKGREVAKELGIPYYETSVVAQFGIKDVFDNAIRAALISRRHLQFWKSHLRNVQRPLLQAPFLPPKPPPPIIVVPDPPSSSEECPAHLLEDPLCADVILVLQERVRIFAHKIYLSTSSSKFYDLFLMDLSEGELGGPSEPGGTHPEDHQGHSDQHHHHHHHHHGRDFLLRAASFDVCESVDEAGGSGPAGLRASTSDGILRGNGTGYLPGRGRVLSSWSRAFVSIQEEMAEDPLTYKSRLMVVVKMDSSIQPGPFRAVLKYLYTGELDENERDLMHIAHIAELLEVFDLRMMVANILNNEAFMNQEITKAFHVRRTNRVKECLAKGTFSDVTFILDDGTISAHKPLLISSCDWMAAMFGGPFVESSTREVVFPYTSKSCMRAVLEYLYTGMFTSSPDLDDMKLIILANRLCLPHLVALTEQYTVTGLMEATQMMVDIDGDVLVFLELAQFHCAYQLADWCLHHICTNYNNVCRKFPRDMKAMSPENQEYFEKHRWPPVWYLKEEDHYQRARKEREKEDYLHLKRQPKRRWLFWNSPSSPSSSAASSSSPSSSSAVV
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jonas Straub et al.
American journal of human genetics, 102(1), 44-57 (2017-12-26)
Although the role of typical Rho GTPases and other Rho-linked proteins in synaptic plasticity and cognitive function and dysfunction is widely acknowledged, the role of atypical Rho GTPases (such as RHOBTB2) in neurodevelopment has barely been characterized. We have now
Thanh Hung Nguyen et al.
G3 (Bethesda, Md.), 10(4), 1319-1325 (2020-03-01)
The Hippo pathway regulates growth and apoptosis. We identify RhoBTB proteins as novel regulators of Hippo signaling. RhoBTB depletion in the Drosophila wing disc epithelium cooperated with Yki to drive hyperplasia into neoplasia. Depletion of RhoBTB2 caused elevated YAP activity