Merck
SAB1407166
Sigma-Aldrich
Anti-FBXO21 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
DKFZp434G058, FBX21, FLJ90233, KIAA0875, MGC26682
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~71.5 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FBXO21(23014)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a member of the F-box protein family which is characterized by an approximately 40 amino acid motif, the F-box. The F-box proteins constitute one of the four subunits of ubiquitin protein ligase complex called SCFs (SKP1-cullin-F-box), which function in phosphorylation-dependent ubiquitination. The F-box proteins are divided into 3 classes: Fbws containing WD-40 domains, Fbls containing leucine-rich repeats, and Fbxs containing either different protein-protein interaction modules or no recognizable motifs. The protein encoded by this gene belongs to the Fbxs class. Alternative splicing of this gene generates 2 transcript variants. (provided by RefSeq)
Immunogen
FBXO21 (NP_055817.1, 1 a.a. ~ 621 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAAAVDSAMEVVPALAEEAAPEVAGLSCLVNLPGEVLEYILCCGSLTAADIGRVSSTCRRLRELCQSSGKVWKEQFRVRWPSLMKHYSPTDYVNWLEEYKVRQKAGLEARKIVASFSKRFFSEHVPCNGFSDIENLEGPEIFFEDELVCILNMEGRKALTWKYYAKKILYYLRQQKILNNLKAFLQQPDDYESYLEGAVYIDQYCNPLSDISLKDIQAQIDSIVELVCKTLRGINSRHPSLAFKAGESSMIMEIELQSQVLDAMNYVLYDQLKFKGNRMDYYNALNLYMHQVLIRRTGIPISMSLLYLTIARQLGVPLEPVNFPSHFLLRWCQGAEGATLDIFDYIYIDAFGKGKQLTVKECEYLIGQHVTAALYGVVNVKKVLQRMVGNLLSLGKREGIDQSYQLLRDSLDLYLAMYPDQVQLLLLQARLYFHLGIWPEKVLDILQHIQTLDPGQHGAVGYLVQHTLEHIERKKEEVGVEVKLRSDEKHRDVCYSIGLIMKHKRYGYNCVIYGWDPTCMMGHEWIRNMNVHSLPHGHHQPFYNVLVEDGSCRYAAQENLEYNVEPQEISHPDVGRYFSEFTGTHYIPNAELEIRYPEDLEFVYETVQNIYSAKKENIDE
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)