Merck
SAB1407079
Sigma-Aldrich
Anti-STIP1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
HOP, IEF-SSP-3521, P60, STI1, STI1L
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~62.6 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... STIP1(10963)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
STIP1 is an adaptor protein that coordinates the functions of HSP70 (see HSPA1A; MIM 140550) and HSP90 (see HSP90AA1; MIM 140571) in protein folding. It is thought to assist in the transfer of proteins from HSP70 to HSP90 by binding both HSP90 and substrate-bound HSP70. STIP1 also stimulates the ATPase activity of HSP70 and inhibits the ATPase activity of HSP90, suggesting that it regulates both the conformations and ATPase cycles of these chaperones (Song and Masison, 2005 [PubMed 16100115]).[supplied by OMIM
Immunogen
STIP1 (NP_006810.1, 1 a.a. ~ 543 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEQVNELKEKGNKALSVGNIDDALQCYSEAIKLDPHNHVLYSNRSAAYAKKGDYQKAYEDGCKTVDLKPDWGKGYSRKAAALEFLNRFEEAKRTYEEGLKHEANNPQLKEGLQNMEARLAERKFMNPFNMPNLYQKLESDPRTRTLLSDPTYRELIEQLRNKPSDLGTKLQDPRIMTTLSVLLGVDLGSMDEEEEIATPPPPPPPKKETKPEPMEEDLPENKKQALKEKELGNDAYKKKDFDTALKHYDKAKELDPTNMTYITNQAAVYFEKGDYNKCRELCEKAIEVGRENREDYRQIAKAYARIGNSYFKEEKYKDAIHFYNKSLAEHRTPDVLKKCQQAEKILKEQERLAYINPDLALEEKNKGNECFQKGDYPQAMKHYTEAIKRNPKDAKLYSNRAACYTKLLEFQLALKDCEECIQLEPTFIKGYTRKAAALEAMKDYTKAMDVYQKALDLDSSCKEAADGYQRCMMAQYNRHDSPEDVKRRAMADPEVQQIMSDPAMRLILEQMQKDPQALSEHLKNPVIAQKIQKLMDVGLIAIR
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)