Merck
SAB1407070
Sigma-Aldrich
Anti-RUNDC3A antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
RAP2IP, RPIP8
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~45.7 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RUNDC3A(10900)
Allgemeine Beschreibung
The gene RUNDC3A (RUN domain containing 3A) encodes a protein that contains the RUN domain and is mapped to human chromosome 17q21.31. The encoded protein is 400 amino acids long and is mainly expressed in the brain.
Immunogen
RUNDC3A (NP_006686.1, 1 a.a. ~ 405 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEASFVQTTMALGLSSKKASSRNVAVERKNLITVCRFSVKTLLEKYTAEPIDDSSEEFVNFAAILEQILSHRFKACAPAGPVSWFSSDGQRGFWDYIRLACSKVPNNCVSSIENMENISTARAKGRAWIRVALMEKRMSEYITTALRDTRTTRRFYDSGAIMLRDEATILTGMLIGLSAIDFSFCLKGEVLDGKTPVVIDYTPYLKFTQSYDYLTDEEERHSAESSTSEDNSPEHPYLPLVTDEDSWYSKWHKMEQKFRIVYAQKGYLEELVRLRESQLKDLEAENRRLQLQLEEAAAQNQREKRELEGVILELQEQLTGLIPSDHAPLAQGSKELTTPLVNQWPSLGTLNGAEGASNSKLYRRHSFMSTEPLSAEASLSSDSQRLGEGTRDEEPWGPIGSSEPN
Biochem./physiol. Wirkung
The gene RUNDC3A (RUN domain containing 3A) encodes a protein that interacts with Rap2, a small GTP-binding protein that belongs to the Ras superfamily, via the RUN domain at the N-terminus. Rap2 may be involved in neuronal functions along with effector molecule, RUNDC3A.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Genomic events associated with progression of pleural malignant mesothelioma.
Ivanov SV
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer, 124, 589-599 (2009)
Identification of a specific effector of the small GTP-binding protein Rap2.
Janoueix-Lerosey I
European Journal of Biochemistry, 252, 290-298 (1998)