Merck
SAB1406785
Sigma-Aldrich
Anti-DYRK1B antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
MIRK
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~69.2 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DYRK1B(9149)
Allgemeine Beschreibung
DYRK1B is a member of the DYRK family of protein kinases. DYRK1B contains a bipartite nuclear localization signal and is found mainly in muscle and testis. The protein is proposed to be involved in the regulation of nuclear functions. Three isoforms of DYRK1B have been identified differing in the presence of two alternatively spliced exons within the catalytic domain. (provided by RefSeq)
Immunogen
DYRK1B (NP_004705.1, 1 a.a. ~ 629 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAVPPGHGPFSGFPGPQEHTQVLPDVRLLPRRLPLAFRDATSAPLRKLSVDLIKTYKHINEVYYAKKKRRAQQAPPQDSSNKKEKKVLNHGYDDDNHDYIVRSGERWLERYEIDSLIGKGSFGQVVKAYDHQTQELVAIKIIKNKKAFLNQAQIELRLLELMNQHDTEMKYYIVHLKRHFMFRNHLCLVFELLSYNLYDLLRNTHFRGVSLNLTRKLAQQLCTALLFLATPELSIIHCDLKPENILLCNPKRSAIKIVDFGSSCQLGQRIYQYIQSRFYRSPEVLLGTPYDLAIDMWSLGCILVEMHTGEPLFSGSNEVDQMNRIVEVLGIPPAAMLDQAPKARKYFERLPGGGWTLRRTKELRKDYQGPGTRRLQEVLGVQTGGPGGRRAGEPGHSPADYLRFQDLVLRMLEYEPAARISPLGALQHGFFRRTADEATNTGPAGSSASTSPAPLDTCPSSSTASSISSSGGSSGSSSDNRTYRYSNRYCGGPGPPITDCEMNSPQVPPSQPLRPWAGGDVPHKTHQAPASASSLPGTGAQLPPQPRYLGRPPSPTSPPPPELMDVSLVGGPADCSPPHPAPAPQHPAASALRTRMTGGRPPLPPPDDPATLGPHLGLRGVPQSTAASS
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)