Merck
SAB1406726
Sigma-Aldrich
Anti-SCEL antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ21667, MGC22531
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~75.3 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SCEL(8796)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene is a precursor to the cornified envelope of terminally differentiated keratinocytes. This protein localizes to the periphery of cells and may function in the assembly or regulation of proteins in the cornified envelope. Transcript variants encoding different isoforms exist. A transcript variant utilizing an alternative polyA signal has been described in the literature, but its full-length nature has not been determined. (provided by RefSeq)
Immunogen
SCEL (AAH47536.1, 1 a.a. ~ 668 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSNVTLRKMSPTGNEMKSTTQGTTRKQQDFHEVNKRRTFLQDNSWIKKRPEEEKDENYGRVVLNRHNSHDALDRKVNERDVPKATISRYSSDDTLDRISDRNDAAKTYKANTLDNQLTNRSMSVFRSLEVTKLQPGGSLNANTSNTIASTSATTPVKKKRQSWFPPPPPGYNASSSTGTRRREPGVHPPIPPKPSSPVSSTNQLRQDNRQIHPPKPGVYTETNRSAERNISEELDNLIKMNKSLNRNQGLDSLFRANPKVEEREKRAKSLESLIYMSTRTDKDGKGIQSLGSPIKVNQRTDKNEKGRQNLESVAKVNARMNKTSRRSEDLDNATEVNPKGHENTTGKKDLDGLIKVDPETNKNITRGQSLDNLIKVTPEVKRSNQGSKDLNNFIKVYPGTEKSTEGGQSLDSLIKVTPERNRTNQGNQDLENLIKVIPSANKSSEQGLDEHINVSPKAVKNTDGKQDLDKLIKVNPEIFTNNQRNQDLANLIKVNPAVIRNNQSQDLDNLIKVKPSALRNTNRDQNLENLIEVNSHVSENKNGSSNTGAKQAGPQDTVVYTRTYVENSKSPKDGYQENISGKYIQTVYSTSDRSVIERDMCTYCRKPLGVETKMILDELQICCHSTCFKCEICKQPLENLQAGDSIWIYRQTIHCEPCYSKIMAKWIP
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)