Merck
SAB1406642
Sigma-Aldrich
Anti-MFAP5 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
MAGP2, MP25
Größe auswählen
50 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~19.6 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MFAP5(8076)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a 25-kD microfibril-associated glycoprotein which is rich in serine and threonine residues. It lacks a hydrophobic carboxyl terminus and proline-, glutamine-, and tyrosine-rich regions, which are characteristics of a related 31-kDa microfibril-associated glycoprotein (MFAP2). The close similarity between these two proteins is confined to a central region of 60 aa where precise alignment of 7 cysteine residues occurs. The structural differences suggest that this encoded protein has some functions that are distinct from those of MFAP2. (provided by RefSeq)
Immunogen
MFAP5 (NP_003471.1, 1 a.a. ~ 173 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSLLGPKVLLFLAAFIITSDWIPLGVNSQRGDDVTQATPETFTEDPNLVNDPATDETVLAVLADIAPSTDDLASLSEKNTTAECWDEKFTCTRLYSVHRPVKQCIHQLCFTSLRRMYIVNKEICSRLVCKEHEAMKDELCRQMAGLPPRRLRRSNYFRLPPCENVDLQRPNGL
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)