Merck
SAB1406483
Sigma-Aldrich
Anti-SSX5 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
MGC9494
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~26.3 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SSX5(6758)
Allgemeine Beschreibung
The product of this gene belongs to the family of highly homologous synovial sarcoma X (SSX) breakpoint proteins. These proteins may function as transcriptional repressors. They are also capable of eliciting spontaneously humoral and cellular immune responses in cancer patients, and are potentially useful targets in cancer vaccine-based immunotherapy. SSX1, SSX2 and SSX4 genes have been involved in the t(X;18) translocation characteristically found in all synovial sarcomas. This gene appears not to be involved in this type of chromosome translocation. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
SSX5 (AAH16640.1, 1 a.a. ~ 229 a.a) full-length human protein.
Sequence
MNGDDAFVRRPRVGSQIPQKMQKHPWRQVCDRGIHLVNLSPFWKVGREPASSIKALLCGRGEARAFDDIAKYFSEKEWEKMKASEKIIYVYMKRKYEAMTKLGFKATLPPFMRNKRVADFQGNDFDNDPNRGNQVEHPQMTFGRLQGIFPKITPEKPAEEGNDSKGVPEASGPQNNGKQLRPSGKLNTSEKVNKTSGPKRGKHAWTHRVRERKQLVIYEEISDPQEDDE
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)