Merck
SAB1406420
Sigma-Aldrich
Anti-SDCBP antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
MDA-9, ST1, SYCL, TACIP18
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~32.4 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SDCBP(6386)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene was initially identified as a molecule linking syndecan-mediated signaling to the cytoskeleton. The syntenin protein contains tandemly repeated PDZ domains that bind the cytoplasmic, C-terminal domains of a variety of transmembrane proteins. This protein may also affect cytoskeletal-membrane organization, cell adhesion, protein trafficking, and the activation of transcription factors. The protein is primarily localized to membrane-associated adherens junctions and focal adhesions but is also found at the endoplasmic reticulum and nucleus. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. (provided by RefSeq)
Immunogen
SDCBP (NP_001007068.1, 1 a.a. ~ 298 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSLYPSLEDLKVDKVIQAQTAFSANPANPAILSEASAPIPHDGNLYPRLYPELSQYMGLSLNEEEIRANVAVVSGAPLQGQLVARPSSINYMVAPVTGNDVGIRRAEIKQGIREVILCKDQDGKIGLRLKSIDNGIFVQLVQANSPASLVGLRFGDQVLQINGENCAGWSSDKAHKVLKQAFGEKITMTIRDRPFERTITMHKDSTGHVGFIFKNGKITSIVKDSSAARNGLLTEHNICEINGQNVIGLKDSQIADILSTSGTVVTITIMPAFIFEHIIKRMAPSIMKSLMDHTIPEV
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)