Merck
SAB1406397
Sigma-Aldrich
Anti-ROM1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ROM, ROSP1, TSPAN23
Größe auswählen
50 μG
€ 418,00
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 418,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37.2 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
flow cytometry: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ROM1(6094)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This gene is a member of a photoreceptor-specific gene family and encodes an integral membrane protein found in the photoreceptor disk rim of the eye. This protein can form homodimers or can heterodimerize with another photoreceptor, retinal degeneration slow (RDS). It is essential for disk morphogenesis, and may also function as an adhesion molecule involved in the stabilization and compaction of outer segment disks or in the maintenance of the curvature of the rim. Certain defects in this gene have been associated with the degenerative eye disease retinitis pigmentosa. (provided by RefSeq)
Immunogen
ROM1 (NP_000318.1, 1 a.a. ~ 351 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAPVLPLVLPLQPRIRLAQGLWLLSWLLALAGGVILLCSGHLLVQLRHLGTFLAPSCQFPVLPQAALAAGAVALGTGLVGVGASRASLNAALYPPWRGVLGPLLVAGTAGGGGLLVVALGLALALPGSLDEALEEGLVTALAHYKDTEVPGHCQAKRLVDELQLRYHCCGRHGYKDWFGVQWVSSRYLDPGDRDVADRIQSNVEGLYLTDGVPFSCCNPHSPRPCLQNRLSDSYAHPLFDPRQPNQNLWAQGCHEVLLEHLQDLAGTLGSMLAVTFLLQALVLLGLRYLQTALEGLGGVIDAGGETQGYLFPSGLKDMLKTAWLQGGVACRPAPEEAPPGEAPPKEDLSEA
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)