Merck
SAB1406086
Sigma-Aldrich
Anti-LLGL2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
HGL, LGL2
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~113.4 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LLGL2(3993)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The lethal (2) giant larvae protein of Drosophila plays a role in asymmetric cell division, epithelial cell polarity, and cell migration. This human gene encodes a protein similar to lethal (2) giant larvae of Drosophila. In fly, the protein′s ability to localize cell fate determinants is regulated by the atypical protein kinase C (aPKC). In human, this protein interacts with aPKC-containing complexes and is cortically localized in mitotic cells. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. (provided by RefSeq)
Immunogen
LLGL2 (AAH64994.1, 1 a.a. ~ 1020 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRRFLRPGHDPVRERLKRDLFQFNKTVEHGFPHQPSALGYSPSLRILAIGTRSGAIKLYGAPGVEFMGLHQENNAVTQIHLLPGQCQLVTLLDDNSLHLWSLKVKGGASELQEDESFTLRGPPGAAPSATQITVVLPHSSCELLYLGTESGNVFVVQLPAFRALEDRTISSDAVLQRLPEEARHRRVFEMVEALQEHPRDPNQILIGYSRGLVVIWDLQGSRVLYHFLSSQQLENIWWQRDGRLLVSCHSDGSYCQWPVSSEAQQPEPLRSLVPYGPFPCKAITRILWLTTRQGLPFTIFQGGMPRASYGDRHCISVIHDGQQTAFDFTSRVIGFTVLTEADPAATFDDPYALVVLAEEELVVIDLQTAGWPPVQLPYLASLHCSAITCSHHVSNIPLKLWERIIAAGSRQNAHFSTMEWPIDGGTSLTPAPPQRDLLLTGHEDGTVRFWDASGVCLRLLYKLSTVRVFLTDTDPNENLSAQGEDEWPPLRKVGSFDPYSDDPRLGIQKIFLCKYSGYLAVAGTAGQVLVLELNDEAAEQAVEQVEADLLQDQEGYRWKGHERLAARSGPVRFEPGFQPFVLVQCQPPAVVTSLALHSEWRLVAFGTSHGFGLFDHQQRRQVFVKCTLHPSDQLALEGPLSRVKSLKKSLRQSFRRMRRSRVSSRKRHPAGPPGEAQEGSAKAERPGLQNMELAPVQRKIEARSAEDSFTGFVRTLYFADTYLKDSSRHCPSLWAGTNGGTIYAFSLRVPPAERRMDESVRAEQAKEIQLMHRAPVVGILVLDGHSVPLPEPLEVAHDLSKSPDMQGSHQLLVVSEEQFKVFTLPKVSAKLKLKLTALEGSRVRRVSVAHFGSRRAEDYGEHHLAVLTNLGDIQVVSLPLLKPQVRYSCIRREDVSGIASCVFTKYGQGFYLISPSEFERFSLSTKWLVEPRCLVDSAETKNHRPGNGAGPKKAPSRARNSGTQSDGEEKQPGLVMERALLSDERVLKEIQSTLEGDRGSGNWRSHRAAVGCSLSNGGAE
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)