Merck
SAB1406032
Sigma-Aldrich
Anti-IL16 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ16806, FLJ42735, FLJ44234, HsT19289, IL-16, LCF, prIL-16
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~48.4 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IL16(3603)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene is a pleiotropic cytokine that functions as a chemoattractant, a modulator of T cell activation, and an inhibitor of HIV replication. The signaling process of this cytokine is mediated by CD4. The product of this gene undergoes proteolytic processing, which is found to yield two functional proteins. The cytokine function is exclusively attributed to the secreted C-terminal peptide, while the N-terminal product may play a role in cell cycle control. Caspase 3 is reported to be involved in the proteolytic processing of this protein. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
IL16 (AAH40272.1, 1 a.a. ~ 454 a.a) full-length human protein.
Sequence
MESHSRAGKSRKSAKFRSISRSLMLCNAKTSDDGSSPDEKYPDPFEISLAQGKEGIFHSSVQLADTSEAGPSSVPDLALASEAAQLQAAGNDRGKTCRRIFFMKESSTASSREKPGKLEAQSSNFLFPKACHQRARSNSTSVNPYCTREIDFPMTKKSAAPTDRQPYSLCSNRKSLSQQLDCPAGKAAGTSRPTRSLSTAQLVQPSGGLQASVISNIVLMKGQAKGLGFSIVGGKDSIYGPIGIYVKTIFAGGAAAADGRLQEGDEILELNGESMAGLTHQDALQKFKQAKKGLLTLTVRTRLTAPPSLCSHLSPPLCRSLSSSTCITKDSSSFALESPSAPISTAKPNYRIMVEVSLQKEAGVGLGIGLCSVPYFQCISGIFVHTLSPGSVAHLDGRLRCGDEIVEISDSPVHCLTLNEVYTILSHCDPGPVSIIVSRHPDPQKEEMEAQEVK
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)